Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-5 NH2-RP EC Standard Column
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 2.50%; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Reversed Phase, Normal Phase, Ion Exchange, HILIC
359.00€ - 525.00€
Especificaciones
Formato de columna | Columna de análisis |
---|---|
Tamaño de partículas | 5 μm |
pH | Desde 2 hasta 8 |
Tamaño de poro | 110Å |
Tipo USP | L8 |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12635979
|
Macherey-Nagel™
760732.20 |
2 mm | 250 mm |
525.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10248593
|
Macherey-Nagel™
760730.30 |
3 mm | 125 mm |
359.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12645979
|
Macherey-Nagel™
760732.30 |
3 mm | 250 mm |
438.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12488487
|
Macherey-Nagel™
760731.46 |
4,6 mm | 150 mm |
380.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12625979
|
Macherey-Nagel™
760730.20 |
2 mm | 125 mm |
421.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12478487
|
Macherey-Nagel™
760730.46 |
4,6 mm | 125 mm |
380.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12408497
|
Macherey-Nagel™
760732.46 |
4,6 mm | 250 mm |
462.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12468487
|
Macherey-Nagel™
760730.40 |
4 mm | 125 mm |
359.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12498487
|
Macherey-Nagel™
760732.40 |
4 mm | 250 mm |
438.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Especificaciones
Columna de análisis | |
Desde 2 hasta 8 | |
L8 | |
Sílice | |
Modo mixto | |
Fase inversa, fase normal, intercambio iónico, HILIC |
5 μm | |
110Å | |
Amino (NH2) | |
2,50% | |
No | |
Columna EC estándar |