Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-5 NH2 EC Standard Column
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 2.50%; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Reversed Phase, Normal Phase, Ion Exchange, HILIC
Marca: Macherey-Nagel™ 760722.40
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
Columna de análisis | |
250 mm | |
5 μm | |
110Å | |
60 °C | |
Amino (NH2) | |
2,50% | |
No | |
Columna EC estándar |
4 mm | |
8700 psi (600 bar) | |
Desde 2 hasta 8 | |
340 m²/g | |
L8 | |
Sílice | |
Modo mixto | |
Fase inversa, fase normal, intercambio iónico, HILIC |