Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-5 NH2 EC Standard Column
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 2.50%; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Reversed Phase, Normal Phase, Ion Exchange, HILIC
380.00€ - 462.00€
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Presión máxima 8700 psi (600 bar)
Tamaño de partículas 5 μm
Tamaño de poro 110Å
Área de la superficie 340 m²/g
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Diámetro (métrico) Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro (métrico) Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
12428487
Ver documentos Detalles de la promoción
Macherey-Nagel™
760720.46
4,6 mm 125 mm
380.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12438487
Ver documentos Detalles de la promoción
Macherey-Nagel™
760721.46
4,6 mm 150 mm
380.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12458487
Ver documentos Detalles de la promoción
Macherey-Nagel™
760722.46
4,6 mm 250 mm
462.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12448487
Ver documentos Detalles de la promoción
Macherey-Nagel™
760722.40
4 mm 250 mm
438.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
Columna de análisis
5 μm
340 m²/g
L8
Sílice
No
Columna EC estándar
8700 psi (600 bar)
110Å
60 °C
Amino (NH2)
2,50%
Fase inversa, fase normal, intercambio iónico, HILIC