Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-3 CN-RP HPLC Columns
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 7%; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Normal and Reversed Phase
Marca: Macherey-Nagel™ 760157.30
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
Ciano (nitrilo) | |
Ciano (nitrilo) | |
1 ml/min | |
hidrófobos | |
125 mm | |
Acetonitrilo/agua | |
3 μm | |
110 Å | |
1 unidad | |
340 m²/g | |
L10 | |
Sílice | |
Modo mixto | |
Fase normal e inversa | |
Columna HPLC EC |
Columna de análisis | |
3 mm | |
Para antidepresivos tricíclicos, esteroides, aplicación de ácidos orgánicos | |
Sí | |
8700 psi (600 bar) | |
Esférica | |
De 1 a 8 | |
0,9 ml/g | |
Acetonitrilo/agua | |
60 °C | |
Ciano (CN) | |
7 % | |
Sí | |
Acero inoxidable | |
Cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) analítica |