Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-3 CN-RP HPLC Columns
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 7%; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Normal and Reversed Phase
400.00€ - 550.00€
Especificaciones
Química de columna | Ciano (nitrilo) |
---|---|
Formato de columna | Columna de análisis |
Entrecruzamiento | Ciano (nitrilo) |
Caudal | 1 ml/min |
Para utilizar con | Para antidepresivos tricíclicos, esteroides, aplicación de ácidos orgánicos |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12707810
|
Macherey-Nagel™
760157.20 |
2 mm | 125 mm |
515.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12488377
|
Macherey-Nagel™
760159.20 |
2 mm | 50 mm |
400.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12478377
|
Macherey-Nagel™
760157.30 |
3 mm | 125 mm |
525.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12468377
|
Macherey-Nagel™
760156.46 |
4,6 mm | 150 mm |
550.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12458377
|
Macherey-Nagel™
760156.40 |
4 mm | 150 mm |
525.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Especificaciones
Ciano (nitrilo) | |
Ciano (nitrilo) | |
Para antidepresivos tricíclicos, esteroides, aplicación de ácidos orgánicos | |
Sí | |
Acetonitrilo/agua | |
3 μm | |
110 Å | |
1 unidad | |
340 m²/g | |
L10 | |
7 % | |
Sí | |
Acero inoxidable | |
Cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) analítica |
Columna de análisis | |
1 ml/min | |
hidrófobos | |
8700 psi (600 bar) | |
Esférica | |
De 1 a 8 | |
0,9 ml/g | |
Acetonitrilo/agua | |
60 °C | |
Ciano (CN) | |
Modo mixto | |
Fase normal e inversa | |
Columna HPLC EC |