Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-3 CN-RP HPLC Columns
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 7%; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Normal and Reversed Phase
Marca:  Macherey-Nagel™ 760156.46
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12468377
  • 550.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
Ciano (nitrilo)
Ciano (nitrilo)
1 ml/min
hidrófobos
150 mm
Acetonitrilo/agua
3 μm
110 Å
1 unidad
340 m²/g
L10
Sílice
Modo mixto
Fase normal e inversa
Columna HPLC EC
Columna de análisis
4,6 mm
Para antidepresivos tricíclicos, esteroides, aplicación de ácidos orgánicos
8700 psi (600 bar)
Esférica
De 1 a 8
0,9 ml/g
Acetonitrilo/agua
60 °C
Ciano (CN)
7 %
Acero inoxidable
Cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) analítica