Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-3 C8 ec HPLC Columns
Marca: Macherey-Nagel™ 760064.46
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Especificaciones
Octil | |
Octil | |
1 ml/min | |
hidrófobos | |
75 mm | |
Acetonitrilo/agua | |
3 μm | |
110 Å | |
1 unidad | |
340 m²/g | |
L7 | |
Sílice | |
Fase inversa | |
Fase inversa | |
Columna HPLC EC |
Columna de análisis | |
4,6 mm | |
Para aplicaciones de HPLC, GC, TLC, SPE | |
Sí | |
8700 psi (600 bar) | |
Esférica | |
De 1 a 9 | |
0,9 ml/g | |
Acetonitrilo/agua | |
60 °C | |
C8 | |
10,50% | |
Sí | |
Acero inoxidable | |
Cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) analítica |