Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-10 C18 ec VarioPrep HPLC Column
Column Format: Preparative Column; Carbon Load: 17.50%; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Reversed Phase
Marca: Macherey-Nagel™ 762302.100
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
Octil | |
Octil | |
Cromatografía de RP | |
5800 psi (400 bar) | |
Esférica | |
De 1 a 9 | |
1 unidad | |
340 m²/g | |
L1 | |
Sílice | |
Fase inversa | |
Fase inversa | |
Columna para HPLC VarioPrep |
Columna preparativa | |
10 mm | |
125 mm | |
Acetonitrilo/agua | |
10 μm | |
110 Å | |
Acetonitrilo/agua | |
60 °C | |
C18 | |
17,50% | |
Sí | |
Acero inoxidable |