Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-10 C18 ec VarioPrep HPLC Column
Column Format: Preparative Column; Carbon Load: 17.50%; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Reversed Phase
442.00€ - 890.00€
Especificaciones
Química de columna Octil
Formato de columna Columna preparativa
Entrecruzamiento Octil
Diámetro (métrico) 10 mm
Para utilizar con Cromatografía de RP
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
12429936
Ver documentos Detalles de la promoción
Macherey-Nagel™
762302.100
125 mm
715.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12429896
Ver documentos Detalles de la promoción
Macherey-Nagel™
762010.100
250 mm
890.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12449896
Ver documentos Detalles de la promoción
Macherey-Nagel™
762011.100
50 mm
442.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
Octil
Octil
Cromatografía de RP
Acetonitrilo/agua
10 μm
110 Å
Acetonitrilo/agua
60 °C
C18
17,50%
Acero inoxidable
Columna preparativa
10 mm
5800 psi (400 bar)
Esférica
De 1 a 9
1 unidad
340 m²/g
L1
Sílice
Fase inversa
Fase inversa
Columna para HPLC VarioPrep