Learn More
NPEPL1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 17211-1-AP-20UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16827064
  • 140.00€ / 20 microlitros
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Probably catalyzes the removal of unsubstituted N-terminal amino acids from various peptides.
Especificaciones
Especificaciones
NPEPL1
Polyclonal
Unconjugated
NPEPL1
aminopeptidase like 1, KIAA1974, NPEPL1, Probable aminopeptidase NPEPL1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
228961, 311671, 79716
-20°C
Liquid
Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q6NSR8, Q8NDH3
Npepl1
NPEPL1 Fusion Protein Ag10994
20 μL
Primary
Human, Rat, Mouse