missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NPEPL1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | NPEPL1 |
---|---|
Concentración | 0.13 mg/mL |
Aplicaciones | Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16827064
|
Proteintech
17211-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16817064
|
Proteintech
17211-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Probably catalyzes the removal of unsubstituted N-terminal amino acids from various peptides.Especificaciones
NPEPL1 | |
Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Rat, Mouse | |
Q6NSR8, Q8NDH3 | |
228961, 311671, 79716 | |
NPEPL1 Fusion Protein Ag10994 | |
Primary | |
-20°C | |
NPEPL1 |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
aminopeptidase like 1, KIAA1974, NPEPL1, Probable aminopeptidase NPEPL1 | |
Npepl1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |