Learn More
Invitrogen™ Novex™ TBE Gels, 8%
Novex™ TBE Gels 8% are designed to run on the XCell SureLock™ Mini-Cell and provide high-resolution analysis of restriction digests and PCR products.
Marca: Invitrogen™ EC62152BOX
Detalles adicionales : Peso : 0.68000kg
Includes: Los números de catálogo de los geles se refieren a una única caja. Una caja contiene 10 geles.
Descripción
Novex™ TBE Gels 8% provide high-resolution analysis of restriction digests and PCR products. Designed to run on the XCell SureLock™ Mini-Cell, the polyacrylamide gels give sharp, clearly resolved, intense bands, and provide separations of double-strand DNA fragments from 25–220 bp.
- Los fragmentos de ADN se resuelven con claridad en bandas nítidas y ajustadas
- Diseñado para su procesamiento en minicelda XCell SureLock™
- Se fabrican con una base de Tris de alta pureza, ácido bórico, ácido etilendiaminotetraacético (EDTA), acrilamida, bisacrilamida, tetrametiletilendiamina (TEMED) y persulfato de amonio (APS)
Electroforesis en gel de acrilamida, análisis y purificación de ADN y ARN, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
Especificaciones
• El número de catálogo hace referencia a una sola caja de 10 geles Almacenar a 4 °C. |
|
XCell SureLock Mini-Cell | |
TBE | |
25 to 220 bp | |
10 Gels/Box | |
Hielo húmedo |
Novex TBE Gels, 8%, 12-well | |
8% | |
Gel de TBE | |
12 pocillo | |
Double-stranded DNA (dsDNA) |