Learn More
Invitrogen™ Novex™ TBE Gels, 8%
Descripción
Includes
Los números de catálogo de los geles se refieren a una única caja. Una caja contiene 10 geles.
Novex™ TBE Gels 8% provide high-resolution analysis of restriction digests and PCR products. Designed to run on the XCell SureLock™ Mini-Cell, the polyacrylamide gels give sharp, clearly resolved, intense bands, and provide separations of double-strand DNA fragments from 25–220 bp.
- Los fragmentos de ADN se resuelven con claridad en bandas nítidas y ajustadas
- Diseñado para su procesamiento en minicelda XCell SureLock™
- Se fabrican con una base de Tris de alta pureza, ácido bórico, ácido etilendiaminotetraacético (EDTA), acrilamida, bisacrilamida, tetrametiletilendiamina (TEMED) y persulfato de amonio (APS)
Electroforesis en gel de acrilamida, análisis y purificación de ADN y ARN, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico
Información de órdenes
Shipping Condition: Wet Ice
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | • El número de catálogo hace referencia a una sola caja de 10 geles Almacenar a 4 °C. |
| Descripción | Novex TBE Gels, 8%, 10-well |
| Para utilizar con (equipo) | XCell SureLock Mini-Cell |
| Porcentaje del gel | 8% |
| Tipo de gel | TBE |
| Tipo de producto | Gel de TBE |
| Intervalo de separación | 25 to 220 bp |
| Pocillos | 10 pocillo |
| Cantidad | 10 geles/caja |
| Tipo de muestra | Double-stranded DNA (dsDNA) |
| Mostrar más |