Learn More
Invitrogen™ Novex™ MCP-1 Mouse ELISA Kit
Quantifies natural and recombinant mouse Monocyte Chemoattractant Protein-1 (MCP-1) in serum, buffered solution, or cell culture medium
Marca:  Invitrogen™ KMC1012
Detalles adicionales : Peso : 0.65000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10272393
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
MCP-1 attracts recruits monocytes, memory T cells, and dendritic cells to sites of tissue injury and infection.
Applications:
Cell Analysis, Immunoassays, Ready-To-Use Immunoassay
Especificaciones
Especificaciones
NM_011333.3, NP_035463.1
Serum, Supernatant
Microplate Reader
3.8 hr.
MCP-1
chemokine (C-C motif) ligand 2
<9pg/mL
Colorimetric Detection
20296
Chromogen, Detector antibody, Diluents, Plate covers, Pre-coated plate, Standard, Stop solution, Streptavidin-HRP, Wash buffer
192 Assays
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.