Learn More
Invitrogen™ Novex™ MCP-1 Mouse ELISA Kit
Quantifies natural and recombinant mouse Monocyte Chemoattractant Protein-1 (MCP-1) in serum, buffered solution, or cell culture medium
508.00€ - 766.57€
Especificaciones
Número de acceso | NM_011333.3, NP_035463.1 |
---|---|
Sensibilidad del ensayo | <9pg/mL |
Tipo de muestra | Serum, Supernatant |
Para utilizar con (aplicación) | Colorimetric Detection |
Para utilizar con (equipo) | Microplate Reader |
Includes: Pre-coated plate, standard, detector antibody, Streptavidin-HRP, diluents, wash buffer, chromogen, stop solution, and plate covers.
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10170573
|
Invitrogen™
KMC1011 |
96 Assays |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10272393
|
Invitrogen™
KMC1012 |
192 Assays |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
MCP-1 attracts recruits monocytes, memory T cells, and dendritic cells to sites of tissue injury and infection.
Applications:
Cell Analysis, Immunoassays, Ready-To-Use Immunoassay
Especificaciones
NM_011333.3, NP_035463.1 | |
Serum, Supernatant | |
Microplate Reader | |
3.8 hr. | |
MCP-1 |
<9pg/mL | |
Colorimetric Detection | |
20296 | |
Chromogen, Detector antibody, Diluents, Plate covers, Pre-coated plate, Standard, Stop solution, Streptavidin-HRP, Wash buffer | |
chemokine (C-C motif) ligand 2 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.