Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ M-280 Sheep IgG de anticonejo
Los gránulos superparamagnéticos de 2,8 μm con anticuerpos de oveja anti-IgG de conejo policlonales purificados por afinidad, covalentemente ligados a la superficie del gránulo
528.00€ - 1484.00€
Especificaciones
Fragmento de anticuerpos | Anticuerpo completo |
---|---|
Certificaciones/conformidad | ISO9001 and ISO13485 |
Clonalidad | Policlonal |
Concentración | 10 mg/mL |
Contenido y almacenamiento | 2 °C a 8 °C |
Includes: 2mL (10mg/mL concentration) Dynabeads M-280 Sheep anti-Rabbig IgG
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10716653
|
Invitrogen™
11203D |
2 mL |
528.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10557013
|
Invitrogen™
11204D |
10 mL |
1484.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Los gránulos anticuerpos de oveja anti-IgG de conejo Dynabeads M-280 están diseñados para admitir el enlace sencillo y eficaz de las subclases de anticuerpos IgG de conejo y sus proteínas objetivo.
- Procedimiento de aislamiento y acoplamiento rápido y sencillo
- No son necesarios pasos de centrifugación o columnas
- Enlaza la mayoría de las subclases de IgG de conejo
- Anticuerpo completo
- Capacidad: Procesa aproximadamente 2 x 109 células en total
- Tipo de célula: Todas las células de todas las especies, excepto de conejo
- Concentración: 10 mg/ml
- Método de aislamiento: Agotamiento, aislamiento negativo o aislamiento positivo
- Viabilidad de salida: >95%
- Reactividad: Todas las especies, excepto de conejo
- Separación basada en gránulos magnéticos que permite una sencilla manipulación
- Adaptable para diversas aplicaciones
Purificación de anticuerpos, Desarrollo de ensayos IVD basados en gránulos, inmunoensayo IVD basado en gránulos, Análisis celular, aislamiento celular, aislamiento y expansión celular, chip en chip, biología de la cromatina, inmunoprecipitación de cromatina (CHIP), clínico, Desarrollo de diagnóstico, aislamiento celular humano, inmunoprecipitación, Desarrollo de pruebas de diagnóstico molecular, aislamiento de células de ratón, aislamiento de proteínas organelas, visualización de fago, purificación de péptidos y proteínas, análisis e isolación de complejos proteicos, precipitación de complejos de proteínas, preparación de muestras de proteínas y purificación de proteínas, interacciones proteína-proteína, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, ARNi, epigenética y no codificación de la investigación de ARN, aislamiento celular secundario
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Especificaciones
Anticuerpo completo | |
Policlonal | |
2 °C a 8 °C | |
Polyclonal sheep anti-rabbit IgG covalently bound to Dynabeads | |
Inmunoprecipitación, Purificación de proteínas | |
IgG anticonejo de oveja M-280 | |
Compatible con alto rendimiento | |
Agotamiento, aislamiento negativo o aislamiento positivo | |
0.02% NaN3 | |
Calidad para investigación | |
Temperatura ambiente | |
Monosized 2.8 μm (CV <5%) | |
For Research Use Only |
ISO9001 and ISO13485 | |
10 mg/mL | |
Dynabeads M-280 Sheep Anti-Rabbit IgG is supplied in PBS, pH 7.4 w/0.1% BSA, 0.02% NaN3 | |
Brown | |
Polystyrene | |
Kingfisher™ Duo Prime, Kingfisher™ Flex, Kingfisher™ Apex, imanes DynaMag™ | |
Oveja | |
Anticuerpo | |
Proteins | |
Se une a todos los tipos de IgG de conejo. | |
Todas las especies, excepto de conejo | |
2,8 μm |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.