Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ M-280 Sheep IgG de anticonejo
Código de producto. 10557013
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 ml
10 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10557013 10 ml cada uno
10716653 2 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10557013 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 11204D
La curiosidad va más allá
Usar código promocional 27966
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Includes
2mL (10mg/mL concentration) Dynabeads M-280 Sheep anti-Rabbig IgG
Los gránulos superparamagnéticos de 2,8 μm con anticuerpos de oveja anti-IgG de conejo policlonales purificados por afinidad, covalentemente ligados a la superficie del gránulo
Los gránulos anticuerpos de oveja anti-IgG de conejo Dynabeads M-280 están diseñados para admitir el enlace sencillo y eficaz de las subclases de anticuerpos IgG de conejo y sus proteínas objetivo.
  • Procedimiento de aislamiento y acoplamiento rápido y sencillo
  • No son necesarios pasos de centrifugación o columnas
  • Enlaza la mayoría de las subclases de IgG de conejo
  • Anticuerpo completo
  • Capacidad: Procesa aproximadamente 2 x 109 células en total
  • Tipo de célula: Todas las células de todas las especies, excepto de conejo
  • Concentración: 10mg/ml
  • Método de aislamiento: Agotamiento, aislamiento negativo o aislamiento positivo
  • Viabilidad de salida: >95%
  • Reactividad: Todas las especies, excepto de conejo
  • Separación basada en gránulos magnéticos que permite una sencilla manipulación
  • Adaptable para diversas aplicaciones
Purificación de anticuerpos, Desarrollo de ensayos IVD basados en gránulos, inmunoensayo IVD basado en gránulos, Análisis celular, aislamiento celular, aislamiento y expansión celular, chip en chip, biología de la cromatina, inmunoprecipitación de cromatina (CHIP), clínico, Desarrollo de diagnóstico, aislamiento celular humano, inmunoprecipitación, Desarrollo de pruebas de diagnóstico molecular, aislamiento de células de ratón, aislamiento de proteínas organelas, visualización de fago, purificación de péptidos y proteínas, análisis e isolación de complejos proteicos, precipitación de complejos de proteínas, preparación de muestras de proteínas y purificación de proteínas, interacciones proteína-proteína, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, ARNi, epigenética y no codificación de la investigación de ARN, aislamiento celular secundario
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10 mg/mL
Descripción Polyclonal sheep anti-rabbit IgG covalently bound to Dynabeads
Material Poliestireno
Contenido y almacenamiento 2 °C a 8 °C
Diámetro (métrico) 2,8 μm
Para utilizar con (equipo) Kingfisher™ Duo Prime, Kingfisher™ Flex, Kingfisher™ Apex, imanes DynaMag™
Compatibilidad de alto rendimiento Compatible con alto rendimiento
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Reactividad Se une a todos los tipos de IgG de conejo.
Cantidad 10 ml
Para utilizar con (aplicación) Purificación de proteínas
Objetivo Proteins
Tipo IgG anticonejo de oveja M-280
Tipo de ligando Anticuerpo
Especie Oveja
Color Brown
Grado de pureza o calidad Calidad para investigación
Certificaciones/conformidad ISO9001 and ISO13485
Estado normativo RUO
Uniformidad Monosized 2.8 μm (CV <5%)