Learn More
Fisherbrand™ Placa de vidrio con ranuras
Accessory for Fisherbrand OmniPAGE Vertical Electrophoresis Systems.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11817643
  • 50.55€ / paquete de 2
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Accesorio para los sistemas de electroforesis vertical Fisherbrand OmniPAGE
Especificaciones
Especificaciones
Sistema de electroforesis vertical Fisherbrand OmniPAGE Mini
10 x 10 cm
Separadores de unión de 1 mm
Placa de vidrio con ranuras
2/paq.