Learn More
Fisherbrand™ Placa de vidrio con muescas
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Grosor (métrico):
2 mm
4 mm
Separadores de unión de 1 mm
Dimensiones del gel:
10 x 10 cm
20 x 20 cm
Tamaño de la unidad:
2 PCS
paquete de 2
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de electroforesis vertical Fisherbrand OmniPAGE Mini |
| Tipo | Placa de vidrio con ranuras |
| Dimensiones del gel | 10 x 10 cm |
| Cantidad | 2/paq. |
| Grosor (métrico) | 2 mm |