Learn More
Ismatec™ Norprene™ A-60-G Standard Tubing
High-performance tubing for industrial use. Ismatec™ Norprene™ A-60-G Standard Tubing is long lasting and resistant.
Marca: Ismatec™ SC0358
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Ofrecen la mayor vida útil con una buena consistencia de flujo.
- Buena resistencia a ácidos y productos químicos alcalinos.
- Intemperie superior.
- Resistentes a la abrasión.
- No se deterioran ni oxidan.
- Excelente resistencia a la fatiga por flexión.
- Baja permeabilidad a los gases frente a los tubos de caucho.
- Resistentes al ozono (300 pphm) y a la luz UV
- Ideales para su uso en un sistema de vacío.
- Lixiviación potencial del material de mezcla
- Aplicaciones.
- Ácidos: Excelente
- Soluciones alcalinas: Excelente
- Disolventes: No se recomienda
- Presión: No se recomienda
- Vacío: Buena
- Medios viscosos: Excelente
- Medios estériles: No se recomienda
- Esterilización: No se recomienda.
Especificaciones
Tubos estándar | |
Norprene (A 60 G) | |
1,6 mm | |
-60 °C | |
CO2 1200, O2 200, N2 80 | |
Negro | |
de 135 °C |
Esterilizables en autoclave | |
15 m | |
Uso industrial | |
DI de 3,2mm, DE de 6,4mm | |
Lixiviación potencial del material de mezcla. | |
Buena |