Learn More
Ismatec™ Norprene™ A-60-G Standard Tubing
High-performance tubing for industrial use. Ismatec™ Norprene™ A-60-G Standard Tubing is long lasting and resistant.
69.35€ - 230.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tubos estándar |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizables en autoclave |
Material | Norprene (A 60 G) |
Longitud global (métrico) | 15 m |
Para utilizar con (aplicación) | Uso industrial |
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10092902
|
Ismatec™
SC0358 |
DI de 3,2mm, DE de 6,4mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10388372
|
Ismatec™
SC0360 |
DI de 6,4mm, DE de 9,6mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10185022
|
Ismatec™
SC0364 |
DI de 6,4mm, DE de 12,8mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10730305
|
Ismatec™
SC0386 |
DI de 11,1mm, DE de 14,3mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10442082
|
Ismatec™
SC0361 |
DI de 8 mm, DE de 11,2 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Offers longest service-life with good flow consistency.
- Good resistance to acids and alkaline chemicals.
- Superior weathering.
- Abrasion resistant.
- Non-aging and non-oxidizing.
- Outstanding flexural fatigue resistance.
- Low gas permeability versus rubber tubing.
- Ozone (300 pphm) and UV light resistant.
- Ideal for use in vacuum system.
- Potential leaching of blend material
- Applications.
- Acids: Excellent
- Alkaline solutions: Excellent
- Solvents: Not recommended
- Pressure: Not recommended
- Vacuum: Good
- Viscous media: Excellent
- Sterile media: Not recommended
- Sterilization: Not recommended.
Especificaciones
Tubos estándar | |
Norprene (A 60 G) | |
Uso industrial | |
CO2 1200, O2 200, N2 80 | |
Buena |
Esterilizables en autoclave | |
15 m | |
-60 °C | |
Negro | |
de 135 °C |