Learn More
Fisherbrand™ Filtro de jeringa de PTFE no estéril
Se utiliza para la filtración de soluciones de proteínas.
Marca: Fisherbrand™
38.96 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21934" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.17640kg
Descripción
- Perfectos para el análisis de rutina diario
- La membrana está hecha de material PTFE
- Bajo nivel de fijación de proteínas
- Membrana hidrófila
- Ofrece resistencia química media
Especificaciones
PTFE | |
0,2 μm | |
Para una amplia gama de aplicaciones | |
50 | |
Filtro de jeringa |
PTFE (hidrófilo) | |
No estéril | |
Polipropileno | |
50/paq. | |
25 mm |