Learn More
Fisherbrand™ Filtro de jeringa de PTFE no estéril
Se utiliza para la filtración de soluciones de proteínas.
85.10€
Especificaciones
Material | PTFE |
---|---|
Material (membrana) | PTFE (hidrófilo) |
Esterilidad | No estéril |
Para utilizar con (aplicación) | Para una amplia gama de aplicaciones |
Material de la carcasa | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15181489
|
Fisherbrand™
|
0,2 μm |
85.10€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15101499
|
Fisherbrand™
|
0,45 μm |
85.10€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Perfectos para el análisis de rutina diario
- La membrana está hecha de material PTFE
- Bajo nivel de fijación de proteínas
- Membrana hidrófila
- Ofrece resistencia química media
Especificaciones
PTFE | |
No estéril | |
Polipropileno | |
50/paq. | |
25 mm |
PTFE (hidrófilo) | |
Para una amplia gama de aplicaciones | |
50 | |
Filtro de jeringa |