Learn More
Nitric Oxide Synthase, inducible (iNOS) Ab-1, Rabbit Polyclonal Antibody,Lab Vision™ Epredia™
Take advantage of a quality product that delivers accurate results with the Epredia™ Nitric Oxide Synthase, inducible (iNOS) Ab-1, Rabbit Polyclonal Antibody.
158.00€ - 800.00€
Especificaciones
Antígeno | Nitric Oxide Synthase, inducible (iNOS) Ab-1 |
---|---|
Concentración | 1mg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Formulario | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formulario | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12673067
|
Epredia
RB-1605-P |
Concentrated | 1 mL |
800.00€
1 ml |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12613077
|
Epredia
RB-1605-P1 |
Concentrated | 500 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12623077
|
Epredia
RB-1605-P1ABX |
Concentrated | 500 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12603077
|
Epredia
RB-1605-P0 |
Concentrated | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12633077
|
Epredia
RB-1605-PABX |
Concentrated | 1 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
NOS oxidizes a guanidine nitrogen of arginine releasing nitric oxide in the form of a free radical and citrulline. Nitric oxide thus generated acts as a messenger in diverse functions including vasodilation neurotransmission, anti-tumor and anti-pathogenic activities.Host Species: Rabbit
Isotype: IgG
Species Reactivity: Rat, Mouse and Human. Others not known.
Epitope: C-terminal
Immunogen: A synthetic peptide derived from the C-terminus of iNOS from activated mouse macrophages
Molecular Weight: 130kDa
Postitive Control: Rat lung
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
- Immunohistochemistry
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
Nitric Oxide Synthase, inducible (iNOS) Ab-1 | |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Neuroscience | |
A synthetic peptide derived from the C-terminus of iNOS from activated mouse macrophages | |
Primary |
1mg/mL | |
Polyclonal | |
Concentrated | |
RUO | |
Human, Mouse | |
IgG |