Learn More
Lámina de nitinol, 0,38 mm de grosor, Thermo Scientific Chemicals
Forma: Aprox. 1,56 g/25 x 25 mm; Af aprox 10 grados C; superelástico; superficie decapada
72.30€ - 242.00€
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11480940
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
044954.FF
25 x 25 mm
72.30€
25 mm
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
11490940
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
044954.FI
50 x 50 mm
242.00€
50 mm
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
Nitinol foil is used in photo chemically-etched parts, formed sheet shapes, EDM or laser cut shapes, cell-phone technology as a retractable antenna, or microphone boom.