Learn More
Lámina de nitinol, 0,38 mm de grosor, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480940
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Tamaño de la unidad:
25 mm
50 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11480940 25 x 25 mm 25 mm
11490940 50 x 50 mm 50 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11480940 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044954.FF
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
Forma: Aprox. 1,56 g/25 x 25 mm; Af aprox 10 grados C; superelástico; superficie decapada
Nitinol foil is used in photo chemically-etched parts, formed sheet shapes, EDM or laser cut shapes, cell-phone technology as a retractable antenna, or microphone boom.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Nitinol
Color Plata a gris
Nombre de nota Flat annealed
Aspecto Silver-gray foil
Cantidad 25 x 25 mm
Olor Odorless
Formulario Lámina, 0,38 mm de grosor,
Número MDL MFCD02091734
Información de solubilidad Insoluble in water.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.