Learn More
Muelle de bobina de compresión de Nitinol, diámetro del alambre de 1,0 mm , diámetro medio de bobina de 7,0 mm, aleación M, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
100 Pc.
25 Pc.
5 Pc.
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
paquete de 5
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Nitinol compression coil spring, Alloy M |
Nombre de nota | Wire diameter 1.0mm (0.039 in.), mean coil diameter 7.0mm (0.27 in.) |
Número MDL | MFCD02091734 |
Cantidad | 5 Pc. |
Olor | Odorless |
Título del producto
Muelle de bobina de compresión de Nitinol, diámetro del alambre de 1,0 mm , diámetro medio de bobina de 7,0 mm, aleación M, Thermo Scientific™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido