Learn More
Muelle de bobina de compresión de Nitinol, diámetro del alambre de 1,0 mm , diámetro medio de bobina de 7,0 mm, aleación M, Thermo Scientific™
Description
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | Nitinol compression coil spring, Alloy M |
| Nombre de nota | Wire diameter 1.0mm (0.039 in.), mean coil diameter 7.0mm (0.27 in.) |
| Cantidad | 25 Pc. |
| Olor | Odorless |
| Número MDL | MFCD02091734 |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.