Learn More
Heathrow Scientific™ Nickel-plated Spatula
Spoons out powder and granular materials. Heathrow Scientific™ Nickel-plated Spatula also contains stainless steel wire for durability.
43.60€ - 46.45€
Especificaciones
Material | Alambre de acero inoxidable chapado en níquel |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Desechables | No |
Código de producto | Marca | Modelo | Longitud (métrico) | Longitud de la cubeta (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Longitud (métrico) | Longitud de la cubeta (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12377509
|
Heathrow Scientific™
HS15909 |
Extremo de la cuchara con mango plano | 225 mm | 38 mm |
46.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12367509
|
Heathrow Scientific™
HS15906 |
Extremo tipo Hayman con cuchara plana | 150 mm | 12 mm |
43.60€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Made from nickel-plated, stainless steel wire
- Autoclavable
Especificaciones
Alambre de acero inoxidable chapado en níquel | |
Esterilizable en autoclave | |
No |