Descripción
- Hecho de alambre de acero inoxidable chapado en níquel
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Forma | Extremo de la cuchara con mango plano |
| Desechables | No |
| Tipo de producto | Spoon |
| Acabado | Pulido de Espejo |
| Longitud del mango (métrico) | 50 mm |
| Material | Alambre de acero inoxidable chapado en níquel |
| Tipo de mango | Plano |
| Longitud (métrico) | 225 mm |