Learn More
Lámina de níquel hierro molibdeno, 0,102 mm de grosor, recocido, Thermo Scientific Chemicals
Forma: aprox. 40,1 g/150 x 300 mm
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045092.@O
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
It is most commonly used as a high temperature, corrosion resistant metal alloy in steel, cast iron and super alloys for the military and defense industry, semiconductor industry and specialty machine shops.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nickel Iron Molybdenum foil | |
Ni:Fe:Mo; 80:15:4.2 wt% | |
MFCD09910537 | |
Insoluble aq. soln.. | |
Papel de aluminio |
0.102 mm (0.004 in.) thick, Annealed | |
Ni:Fe:Mo | |
300 x 600 mm | |
∼40.1 g/150 x 300 mm |
Seguridad y manipulación
- Nickel Iron Molybdenum foil
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Nickel
RUO – Research Use Only