Learn More
Lámina de níquel hierro molibdeno, 0,102 mm de grosor, recocido, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7059662
Click to view available options
Cantidad:
150 x 300 mm
300 x 300 mm
300 x 600 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15436735
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045092.4K
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Forma: aprox. 40,1 g/150 x 300 mm
It is most commonly used as a high temperature, corrosion resistant metal alloy in steel, cast iron and super alloys for the military and defense industry, semiconductor industry and specialty machine shops.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel Iron Molybdenum foil
Nombre de nota 0.102mm (0.004 in.) thick, Annealed
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. Ni:Fe:Mo; 80:15:4.2 wt%
Cantidad 150 x 300 mm
Peso ≈40.1g/150x300mm
Formulario Papel de aluminio
Fórmula molecular Ni:Fe:Mo
Número MDL MFCD09910537
Información de solubilidad Insoluble in water.