Learn More
Smeg™ Líquido neutralizante ácido para vidrio
Consiga excelentes resultados de lavado y optimice la desinfección térmica de instrumentos de laboratorio con estos detergentes. Los neutralizadores de ácido líquido Smegg™ están especialmente diseñados para garantizar una limpieza eficiente y optimizar la eficacia de la fase de desinfección térmica final.
Marca: Smeg™ ACIDGLC2
Detalles adicionales : CAS : 5949-29-1 Peso : 5.95000kg
Descripción
- Agente neutralizador líquido ácido
- Para material de vidrio de laboratorio
- Lata de 5 litros
ACIDGLASS P2: neutralizador de ácido fosfórico orgánico
- pH 2,5
- Campo de aplicación: Química general, química inorgánica y química de la gasolina
- Contenedor de 5 l, 4,4 x 10-3-6,6 x 10-3 gal/l/2-3 ml/l
ACIDGLASS C2: neutralizador de ácido orgánico débil
- pH 2,4
- Campo de aplicación: Universal, análisis ambiental
- Contenedor de 1,1 gal/5 litros, 2,2 x 10-3,4.4 x 10-3 gal/l/1-2 ml/l
Especificaciones
Acidglass C2 | |
Neutralizador de ácido orgánico débil | |
1 unidad |
Contenedor | |
Universal, análisis ambiental | |
5 L |
Seguridad y manipulación
- ACIDGLASS C2
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.