Learn More
Smeg™ Líquido neutralizante ácido para vidrio
Consiga excelentes resultados de lavado y optimice la desinfección térmica de instrumentos de laboratorio con estos detergentes. Los neutralizadores de ácido líquido Smegg™ están especialmente diseñados para garantizar una limpieza eficiente y optimizar la eficacia de la fase de desinfección térmica final.
Marca: Smeg™ ACIDGLP2
Detalles adicionales : CAS : 7664-38-2 Peso : 5.90000kg Transport : UN number : 1805 Chem class : 8 Pack group : III
Descripción
- Agente neutralizador líquido ácido
- Para material de vidrio de laboratorio
- Lata de 5 litros
ACIDGLASS P2: neutralizador de ácido fosfórico orgánico
- pH 2,5
- Campo de aplicación: Química general, química inorgánica y química de la gasolina
- Contenedor de 5 l, 4,4 x 10-3-6,6 x 10-3 gal/l/2-3 ml/l
ACIDGLASS C2: neutralizador de ácido orgánico débil
- pH 2,4
- Campo de aplicación: Universal, análisis ambiental
- Contenedor de 1,1 gal/5 litros, 2,2 x 10-3,4.4 x 10-3 gal/l/1-2 ml/l
Especificaciones
Acidglass P2 | |
Neutralizador de ácido fosfórico orgánico | |
1 unidad |
Contenedor | |
Química general, química inorgánica y de la gasolina | |
5 L |
Seguridad y manipulación
- ACIDGLASS P2
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P313-Consultar a un médico.