missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Neuromedin B Mouse anti-Human, Mouse, Clone: 1G3B6, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | Neuromedin B |
---|---|
Clon | 1G3B6 |
Concentración | 1 mg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16828975
|
Proteintech
66781-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16818975
|
Proteintech
66781-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
NMB stimulates smooth muscle contraction in a manner similar to that of bombesin.Especificaciones
Neuromedin B | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
neuromedin B, NMB | |
NMB | |
IgG1 | |
Protein G | |
Antibody |
1G3B6 | |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Mouse, Human | |
P08949, Q9CR53 | |
4828, 68039 | |
Neuromedin B Fusion Protein Ag0842 | |
Primary | |
-20°C | |
NMB |