Learn More
Neuromedin B Mouse anti-Human, Mouse, Clone: 1G3B6, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Proteintech 66781-1-IG-20UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16828975
  • 140.00€ / 20 microlitros
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
NMB stimulates smooth muscle contraction in a manner similar to that of bombesin.
Especificaciones
Especificaciones
Neuromedin B
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P08949, Q9CR53
NMB
Neuromedin B Fusion Protein Ag0842
20 μL
Primary
Mouse, Human
Antibody
IgG1
Immunohistochemistry (Paraffin)
1G3B6
Unconjugated
NMB
neuromedin B, NMB
Mouse
Protein G
RUO
4828, 68039
-20°C