Learn More
KNF™ Neuberger Liquid Transfer Pump LIQUIPORT NF 100
Chemically resistant liquid transfer diaphragm pump. Offers wetted material combinations for optimal chemical resistance. Equipped with manual and analog controls.
Marca: KNF™ 179092/153257
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
Los modelos están disponibles con una selección de materiales de cabezal de bomba (cabezal de bomba de PP, PVDF o PTFE), diafragma con revestimiento de PTFE y placas de válvulas FFKM, así como en variantes de control manual (S) y externo (RC).- Bomba de transferencia de diafragma resistente a productos químicos
- Calibración rápida y sencilla
- Función de transferencia (de 0,2 a 1,3 LPM)
- Funcionamiento en seco
- Excelente resistencia química (versiones FT) para la dosificación sencilla y la transferencia de productos químicos y otros líquidos en una gran variedad de aplicaciones.
Especificaciones
Control manual | |
130 x 99 x 177 mm | |
Cabezal de bomba: Diafragma de PTFE: con revestimiento de PTFE, válvulas: FFKM Kalrez | |
Universal | |
1,5 kg | |
de 40 °C | |
De 100 a 240 V, de 50 a 60 Hz | |
IP65 | |
de 5 °C | |
Bomba de transferencia de líquidos | |
1 bar G | |
1 |
Motor de AC | |
Bomba de transferencia de líquidos | |
Bomba de líquido de diafragma NF 100 ft.0.18 S | |
12/16 W | |
Bomba de transferencia de líquidos | |
De 0,2 a 1,3 l/min | |
Sistema de vacío | |
1 | |
Sin aceite | |
1 | |
100/240 V |