Learn More
KNF™ Bomba de transferencia de líquidos Neuberger LIQUIPORT NF 100
Código de producto. p-7224745
Change view
Click to view available options
temp.:
Control de impulsos y analógico
Control manual
Material:
Cabezal de bomba: Diafragma de PTFE: con revestimiento de PTFE, válvulas: FFKM Kalrez
Cabezal de bomba: PP, diafragma: con revestimiento de PTFE, válvulas: FFKM Kalrez
Cabezal de bomba: PTFE, diafragma: con revestimiento de PTFE, válvulas: FFKM Kalrez
Cabezal de bomba: PVDF, diafragma: con revestimiento de PTFE, válvulas: FFKM Kalrez
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. temp. Material unitSize
16534064 Control manual Cabezal de bomba: Diafragma de PTFE: con revestimiento de PTFE, válvulas: FFKM Kalrez cada uno
16628592 Control manual Cabezal de bomba: PP, diafragma: con revestimiento de PTFE, válvulas: FFKM Kalrez cada uno
16638592 Control manual Cabezal de bomba: PVDF, diafragma: con revestimiento de PTFE, válvulas: FFKM Kalrez cada uno
16648592 Control de impulsos y analógico Cabezal de bomba: PP, diafragma: con revestimiento de PTFE, válvulas: FFKM Kalrez cada uno
16658592 Control de impulsos y analógico Cabezal de bomba: PTFE, diafragma: con revestimiento de PTFE, válvulas: FFKM Kalrez cada uno
5 options
Código de producto. 16534064
Marca: KNF™ 179092/153257
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Bomba de diafragma de transferencia de líquidos resistente a productos químicos líquidos. Ofrece combinaciones de materiales húmedos para una resistencia química óptima. Equipado con controles manuales y analógicos.
Los modelos están disponibles con una selección de materiales de cabezal de bomba (cabezal de bomba de PP, PVDF o PTFE), diafragma con revestimiento de PTFE y placas de válvulas FFKM, así como en variantes de control manual (S) y externo (RC).
  • Bomba de transferencia de diafragma resistente a productos químicos
  • Calibración rápida y sencilla
  • Función de transferencia (de 0,2 a 1,3 LPM)
  • Funcionamiento en seco
  • Excelente resistencia química (versiones FT) para la dosificación sencilla y la transferencia de productos químicos y otros líquidos en una gran variedad de aplicaciones.
Especificaciones
temp. Control manual
Tipo de motor Motor de AC
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 130 x 99 x 177 mm
Descripción Bomba de transferencia de líquidos
Material Cabezal de bomba: Diafragma de PTFE: con revestimiento de PTFE, válvulas: FFKM Kalrez
Modelo Bomba de líquido de diafragma NF 100 ft.0.18 S
Tipo de tapón Universal
Vataje 12/16 W
Peso (imperial) 1,5 kg
Temperatura máx. (imperial) de 40 °C
Caudal De 0,2 a 1,3 l/min
Frecuencia De 100 a 240 V, de 50 a 60 Hz
Tipo de bomba Liquid Transfer Pump
Clasificación de carcasa IP65
N. º de cabezales de bomba 1
Temperatura mín. (imperial) de 5 °C
Capacidad de aceite Sin aceite
Aplicaciones Bomba de transferencia de líquidos
N.º de etapas 1
Presión máxima 1 bar G
Tensión 100/240 V
Cantidad 1