Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Nestor
La piel de nobuk engrasada es suave al tacto pero repele al agua como un pato. Zapato ideal para exteriores e interiores, perfecto para visitar una obra.
Marca: Emma Safety Footwear MM76254639
Detalles adicionales : Peso : 1.62700kg
Descripción
- S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas.
- Estructura en nobuck engrasado
- GripForce™ Easy Twist
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver para unos pies más secos y frescos.
- Sanitized
Especificaciones
EN ISO 20345:2011 | |
Negro, Marrón | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver | |
39 |
Cordones | |
Nestor | |
Nobuck engrasado | |
Acero |