Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Nestor
La piel de nobuk engrasada es suave al tacto pero repele al agua como un pato. Zapato ideal para exteriores e interiores, perfecto para visitar una obra.
129.32€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN ISO 20345:2011 |
---|---|
Tipo de tapón | Cordones |
Color | Negro, Marrón |
Diseñar | Nestor |
Material de revestimiento | Hydro-Tec™ Sanitized Silver |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15959001
|
Emma Safety Footwear
MM76254635 |
35 |
129.32€
1 par |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15969001
|
Emma Safety Footwear
MM76254636 |
36 |
129.32€
1 par |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15979001
|
Emma Safety Footwear
MM76254637 |
37 |
129.32€
1 par |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15989001
|
Emma Safety Footwear
MM76254638 |
38 |
129.32€
1 par |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15999001
|
Emma Safety Footwear
MM76254639 |
39 |
129.32€
1 par |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15909011
|
Emma Safety Footwear
MM76254640 |
40 |
129.32€
1 par |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15919011
|
Emma Safety Footwear
MM76254645 |
45 |
129.32€
1 par |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15929011
|
Emma Safety Footwear
MM76254646 |
46 |
129.32€
1 par |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15939011
|
Emma Safety Footwear
MM76254647 |
47 |
129.32€
1 par |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15949011
|
Emma Safety Footwear
MM76254648 |
48 |
129.32€
1 par |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15959011
|
Emma Safety Footwear
MM76254649 |
49 |
129.32€
1 par |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas.
- Estructura en nobuck engrasado
- GripForce™ Easy Twist
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver para unos pies más secos y frescos.
- Sanitized
Especificaciones
EN ISO 20345:2011 | |
Negro, Marrón | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver | |
Acero |
Cordones | |
Nestor | |
Nobuck engrasado |