Learn More
Nestin Mouse, anti-Human, Unconjugated, Clone: 10C2, STEMCELL Technologies
Mouse Monoclonal Antibody
217.35€ - 513.00€
Especificaciones
| Antígeno | Nestin |
|---|---|
| Clon | 10C2 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Clasificación | Monoclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17198961
|
Stemcell Technologies
60091.1 |
25 μg |
217.35€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17188961
|
Stemcell Technologies
60091 |
100 μg |
513.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- The 10C2 antibody reacts with human nestin, a class VI intermediate filament (IF) protein expressed by embryonic neuroepithelial stem cells in the developing nervous system and by pancreatic islet and mesenchymal progenitor cells
- Nestin expression is also observed in glioblastomas and many primary and metastatic melanomas and it is a useful angiogenic marker to evaluate neovascularity of endothelial cells in tumors
- Nestin is required for the survival and renewal of neural progenitor cells and plays roles in cellular remodeling by forming heterodimers with vimentin or alpha-internexin, a process that appears to be tightly regulated by phosphorylation
- Nestin localizes to the growth cones during axon elongation in differentiating neurons and may play a role in growth cone guidance
- Nestin expression is down-regulated during differentiation, typically disappearing by embryonic stage E18
- The 10C2 antibody reportedly cross-reacts weakly with monkey nestin but not rodent nestin
Especificaciones
| Nestin | |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Cynomolgus, Human | |
| Primary |
| 10C2 | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| IgG1 κ |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto