Learn More
Abeba™ Zapatos Nature 4040
La plantilla de corcho cubierta de cuero es disipativa ESD.
Marca: Abeba™ 4040/44
53.72 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.90000kg
Descripción
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Piel suave
- Blanco
- Suela de caucho especial antideslizante
- Plantilla de corcho cubierta de cuero.
- Tratamiento Sanitized.
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Correa en el talón no plegable, ajustable
- Zona del empeine ajustable
- Cierre de hebilla
- Resistente al aceite y a la bencina.
Especificaciones
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC | |
Corcho | |
44 | |
Caucho |
Blanco | |
Cuero | |
Antideslizante | |
4040 |