Learn More
Abeba™ Zapatos Nature 4040
La plantilla de corcho cubierta de cuero es disipativa ESD.
89.76€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC |
---|---|
Color | Blanco |
Material para los pies | Corcho |
Material | Cuero |
Características exclusivas | Antideslizante |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15406084
|
Abeba™
4040/34 |
34 |
89.76€
1 par |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15426084
|
Abeba™
4040/35 |
35 |
89.76€
1 par |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15452820
|
Abeba™
4040/37 |
37 |
89.76€
1 par |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15462820
|
Abeba™
4040/39 |
39 |
89.76€
1 par |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15472820
|
Abeba™
4040/40 |
40 |
89.76€
1 par |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15466084
|
Abeba™
4040/41 |
41 |
89.76€
1 par |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15482820
|
Abeba™
4040/42 |
42 |
89.76€
1 par |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15492820
|
Abeba™
4040/43 |
43 |
89.76€
1 par |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15486084
|
Abeba™
4040/44 |
44 |
89.76€
1 par |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15402830
|
Abeba™
4040/45 |
45 |
89.76€
1 par |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15406094
|
Abeba™
4040/46 |
46 |
89.76€
1 par |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15416094
|
Abeba™
4040/47 |
47 |
89.76€
1 par |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15436094
|
Abeba™
4040/48 |
48 |
89.76€
1 par |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Piel suave
- Blanco
- Suela de caucho especial antideslizante
- Plantilla de corcho cubierta de cuero.
- Tratamiento Sanitized.
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Correa en el talón no plegable, ajustable
- Zona del empeine ajustable
- Cierre de hebilla
- Resistente al aceite y a la bencina.
Especificaciones
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC | |
Corcho | |
Antideslizante | |
4040 |
Blanco | |
Cuero | |
Caucho |