Learn More
Masterflex™ Natural Polypropylene Barbed Fittings
These economical straight and T connection fittings easily connect fluid paths without the use of tools in the laboratory. Just slip your flexible tubing or hose onto the barb to create a secure seal.
Marca: Masterflex™ 40610-05
Detalles adicionales : Peso : 0.04000kg
Descripción
- No hay fugas, restricciones de flujo ni tiempo de inactividad costoso
- Ideales para aplicaciones de baja presión, normalmente hasta 2 bar
- Proporcionan resistencia química para una larga vida útil
- Disponibles en configuraciones rectas y en forma de T
Especificaciones
Racor dentado | |
DI de tubos de 3/4 pulg. | |
Resistencia química | |
Óxido de etileno y gamma | |
Recto |
Polipropileno | |
5/pack | |
Orificio de 14,29 mm; 76,2-8,73 × 24,6 (3-0,34 × 0,96 pulgadas) | |
25 mm | |
Natural |