Learn More
Masterflex™ Natural Polypropylene Barbed Fittings
These economical straight and T connection fittings easily connect fluid paths without the use of tools in the laboratory. Just slip your flexible tubing or hose onto the barb to create a secure seal.
24.05€ - 31.40€
Especificaciones
Tipo de producto Racor dentado
Material Polipropileno
Propiedades de resistencia Resistencia química
Método de esterilización Óxido de etileno y gamma
Color Natural
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Forma Para utilizar con Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Forma Para utilizar con Precio Cantidad y disponibilidad  
15335696
Ver documentos Detalles de la promoción
Masterflex™
40610-05
Recto DI de tubos de 3/4 pulg.
24.05€
paquete de 5
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15355696
Ver documentos Detalles de la promoción
Masterflex™
40610-34
Forma de T DI de tubos de 3/4 pulg.
25.45€
paquete de 5
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15327921
Ver documentos Detalles de la promoción
Masterflex™
40610-31
Forma de T DI de tubos de 3/8 pulg.
31.40€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • No leaks, flow restrictions or costly downtime
  • Ideal for low-pressure applications, typically up to 30 psi (2 bar)
  • Provides chemical resistance for long life
  • Available in straight and T shape configurations
Especificaciones
Especificaciones
Racor dentado
Resistencia química
Natural
Polipropileno
Óxido de etileno y gamma