Learn More
Thermo Scientific™ Kits de viales, tapones y septum montados National Target™
Los kits de viales montados National Target Thermo Scientific™ incluyen tapones y septum premontados, todos ellos embalados en cómodas bandejas o bolsas de polietileno.
Marca:  Thermo Scientific™ C4010-17AW
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12453628
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Thermo Scientific™ National Target Assembled Vial Kits include vials with pre-attached caps and septa, all packaged in convenient trays or polybags.
  • Los kits montados incluyen 100 viales con tapones y septos previamente colocados
  • Embalados en prácticas bandejas de viales con cubiertas transparentes o en bolsas de polietileno
  • Las bandejas de viales son apilables para un fácil almacenamiento
  • Las bandejas de viales mantienen los viales en vertical para facilitar el llenado y mantener el orden de las muestras
Especificaciones
Especificaciones
Azul claro
Ámbar
PTFE rojo/silicona blanca
I-D de vidrio ámbar; tapón azul claro; septum de PTFE rojo/silicona blanca
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona