Learn More
Thermo Scientific™ Kits de viales, tapones y septum montados National Target™
Los kits de viales montados National Target Thermo Scientific™ incluyen tapones y septum premontados, todos ellos embalados en cómodas bandejas o bolsas de polietileno.
64.71€ - 72.85€
Código de producto | Marca | Descripción | Color del tapón | Septo | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Color del tapón | Septo | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
12463608
|
Thermo Scientific™
C4010-018 |
Vidrio transparente; tapón azul claro; septum precortado de PTFE/silicona | Azul claro | PTFE/silicona | Transparente |
64.71€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12433628
|
Thermo Scientific™
C4010-17A |
Vidrio ámbar; tapón azul claro; septum de PTFE rojo/silicona blanca | Azul claro | PTFE rojo/silicona blanca | Ámbar |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
12453628
|
Thermo Scientific™
C4010-17AW |
I-D de vidrio ámbar; tapón azul claro; septum de PTFE rojo/silicona blanca | Azul claro | PTFE rojo/silicona blanca | Ámbar |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
12463628
|
Thermo Scientific™
C4010-17BLK |
Vidrio transparente; tapón negro, septum de PTFE/silicona | Azul claro | PTFE rojo/silicona blanca | Transparente |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
Thermo Scientific™ National Target Assembled Vial Kits include vials with pre-attached caps and septa, all packaged in convenient trays or polybags.
- Los kits montados incluyen 100 viales con tapones y septum previamente colocados
- Embalados en prácticas bandejas de viales con cubiertas transparentes o en bolsas de polietileno
- Las bandejas de viales son apilables para un fácil almacenamiento
- Las bandejas de viales mantienen los viales en vertical para facilitar el llenado y mantener el orden de las muestras