Learn More
Thermo Scientific™ Cierres National Snap-It™ para viales para encapsular/a presión de 12 x 32
Los tapones Snap-It National Thermo Scientific™ son fáciles y rápidos de colocar y retirar de los viales Snap-It Target.
Marca: Thermo Scientific™ C4011-57
Detalles adicionales : Peso : 0.03000kg
Descripción
Thermo Scientific™ National Snap-It Closures allow quick, easy application and removal from Target Snap-It vials.
- Los tapones eliminan la necesidad de herramientas de apriete o destapado
- Fáciles de aplicar y de retirar de los viales
- Disponibles en variedad de colores y tipos de septos.
Especificaciones
C4011-57 | |
Sí | |
Integral-Star cortado | |
11 mm |
Transparente | |
2 ml | |
National Snap-It™ |