Learn More
Thermo Scientific™ Cierres National Snap-It™ para viales para encapsular/a presión de 12 x 32
Descripción
Thermo Scientific™ National Snap-It Closures allow quick, easy application and removal from Target Snap-It vials.
- Los tapones eliminan la necesidad de herramientas de apriete o destapóndo
- Fáciles de aplicar y de retirar de los viales
- Disponibles en variedad de colores y tipos de septos
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | C4011-50Y |
| Color | Amarillo (tapón) |
| Material | Polietileno |
| Volumen (métrico) | 2 ml |
| Septo | PE integral |
| Línea de productos | National Snap-It |
| Tamaño del tapón | 11 mm |