Learn More
Thermo Scientific™ Insertos de microvolúmenes National para viales Shell de 8 x 40 mm
Los insertos de microvolumen National Thermo Scientific™ están disponibles con punta extraída o punta de precisión para adaptarse a diversas necesidades de aplicación.
28.05€ - 32.79€
Especificaciones
Línea de productos | National™ |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Viales Shell de 8 x 40 mm |
Código de producto | Marca | Modelo | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12420208
|
Thermo Scientific™
C4015-536 |
Punta de punto de extracción | 275 μl |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12400248
|
Thermo Scientific™
C4015-96P |
Punta de punto de precisión | 300 µl |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Thermo Scientific™ National Microvolume Inserts are available in pulled point or precision point design to suit various application needs.
- Los insertos Polyspring™ cuentan con un resorte de polietileno para centrar el fondo del inserto y proporcionar una almohadilla contra el contacto con agujas
- Insertos de puntos de precisión que permiten la máxima extracción de muestras
- Utilice un resorte de metal con insertos que carecen de Polyspring
Especificaciones
National™ | |
Viales Shell de 8 x 40 mm |